2-Cyclopentylethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0817-25ML C0817-5ML
TCIAC0817-25MLEA 409 EUR InStock
TCIAC0817-25ML TCIAC0817-5ML
2-Cyclopentylethanol ≥98.0% (par GC)
2-Cyclopentylethanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00019301
Numéro CAS: 766-00-7
EINECS: 212-156-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5fe8661f0f574d1d26ccca338784c6a85a88c2&vid=8d5fe8661f0f574d1d26ccca338784c6a85a88c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité