trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B1271-1G B1271-5G
TCIAB1271-1GEA 162 EUR InStock
TCIAB1271-1G TCIAB1271-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (par GC)
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064952
Numéro CAS: 21862-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&vid=ab723adf8365a4f75a5b2d3f7a024df48e88d152&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité