Potassium wolframate ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium tungstate, Potassium tungsten oxide
14031.14 14031.22
14031.14EA 86 EUR InStock
14031.14 14031.22
Potassium wolframate ≥99.5% (base métaux)
Potassium wolframate
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-60-5 Molecular Formula: K2WO4 Formula Weight: 326.04 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 3.12 Melting Point: 921° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7694 MDL No.: MFCD00049668
Formule: K₂O₄W
MW: 326,03 g/mol
Point de fusion: 921 °C
Densité: 3.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049668
Numéro CAS: 7790-60-5
EINECS: 232-215-2
Merck Index: 14,7694
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité