4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05699.14 L05699.22
L05699.14EA 25.8 EUR InStock
L05699.14 L05699.22
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5382-23-0 Molecular Formula: C6H12ClN.HCl Formula Weight: 170.08 Melting Point: 159-166° Beilstein Reference: 3677071
Formule: C₆H₁₃Cl₂N
Point de fusion: 159…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012834
Numéro CAS: 5382-23-0
EINECS: 226-375-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité