Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethylthioacetamide ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B20020.03EA 52.3 EUR InStock
B20020.03 B20020.06
N,N-Dimethylthioacetamide ≥97%
N,N-Dimethylthioacetamide


Formule: C₄H₉NS
MW: 103,19 g/mol
Point d'ébullition: 125…127 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022178
Numéro CAS: 631-67-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité