1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0953-500GEA 146 EUR InStock
TCIAD0953-500G TCIAD0953-25G
1,3-Di-o-tolylguanidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Di-o-tolylguanidine
Formule: C₁₅H₁₇N₃
MW: 239,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008513
Numéro CAS: 97-39-2
EINECS: 202-577-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/14/28976114.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité