Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1196-1G P1196-5G
TCIAP1196-1GEA 110 EUR InStock
TCIAP1196-1G TCIAP1196-5G
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00191575
Numéro CAS: 134319-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&vid=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité