4-Nitropicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0589-1G N0589-100MG
TCIAN0589-1GEA 229 EUR InStock
TCIAN0589-1G TCIAN0589-100MG
4-Nitropicolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitropicolinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,110 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191562
Numéro CAS: 13509-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1abc6d5ad402985a55f8cc4b8997e2bff9ce19ab&vid=1abc6d5ad402985a55f8cc4b8997e2bff9ce19ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité