Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Allylnaphthalene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA2465-5GEA 143 EUR InStock
TCIAA2465-5G
1-Allylnaphthalene ≥95.0% (par GC)
1-Allylnaphthalene


Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,23 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00021581
Numéro CAS: 2489-86-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/55/28930655.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité