Diethoxymethylsilane ≥95.0% (par GC) réactif d'hydrosilylation
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2403-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAD2403-25ML
Diethoxymethylsilane ≥95.0% (par GC) réactif d'hydrosilylation
Diethoxymethylsilane
Formule: C₅H₁₄O₂Si
MW: 134,25 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00026749
Numéro CAS: 2031-62-1
EINECS: 217-982-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/30/28979330.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité