Diethoxymethylvinylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diethoxy(methyl)(vinyl)silane
L14224.22 L14224.14
L14224.22EA 233 EUR InStock
L14224.22 L14224.14
Diethoxymethylvinylsilane ≥97%
Diethoxymethylvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 5507-44-8 Molecular Formula: C7H16O2Si Formula Weight: 160.29 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.400 Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 970124 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009067
Formule: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 0.858
Point d'éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009067
Numéro CAS: 5507-44-8
EINECS: 226-850-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité