1-Aminopiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
104410100 104410250
ACRO104410100EA 95 EUR InStock
ACRO104410100 ACRO104410250
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Densité: 0.928 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006489
Numéro CAS: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité