1-Aminopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2241-25G A2241-5G
TCIAA2241-25GEA 152 EUR InStock
TCIAA2241-25G TCIAA2241-5G
1-Aminopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Aminopiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00006489
Numéro CAS: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27865d3e79444ee12815597215e583073b652d1c&vid=27865d3e79444ee12815597215e583073b652d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité