2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1182-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB1182-25G TCIAB1182-5G TCIAB1182-250G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (par GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00006567
Numéro CAS: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/20/28933020.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité