4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
305000500 305000050
ACRO305000500EA 128 EUR InStock
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Point de fusion: 45…44 °C
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006569
Numéro CAS: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité