(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50282.03 H50282.06
H50282.03EA 134 EUR InStock
H50282.03 H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 21248-45-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2S Formula Weight: 237.11 MDL No.: MFCD00052108
Formule: C₈H₆Cl₂O₂S
MW: 237,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052108
Numéro CAS: 21248-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité