1,3-Bis(methylthio)propane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22397.03EA 85.2 EUR InStock
B22397.03 B22397.06
1,3-Bis(methylthio)propane ≥97%
1,3-Bis(methylthio)propane
Formule: C₅H₁₂S₂
MW: 136,28 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (12 mmHg)
Densité: 1,011
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039811
Numéro CAS: 24949-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité