4-Phenyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0166-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0166-25G
4-Phenyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
4-Phenyl-1,3-dioxane
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 251°C
Numéro MDL: MFCD00006568
Numéro CAS: 772-00-9
EINECS: 212-244-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité