1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57102.03 H57102.06
H57102.03EA 83.5 EUR InStock
H57102.03 H57102.06
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 22148-20-5 Molecular Formula: C11H14BrN Formula Weight: 240.14 MDL No.: MFCD04112533
Formule: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112533
Numéro CAS: 22148-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité