1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3930-1G B3930-5G
TCIAB3930-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB3930-1G TCIAB3930-5G
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112533
Numéro CAS: 22148-20-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc62e041f9610b984196a1b320f4101027ef918d&vid=cc62e041f9610b984196a1b320f4101027ef918d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité