Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphenoxymethane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2352-25G D2352-5G
TCIAD2352-25GEA 256 EUR InStock
TCIAD2352-25G TCIAD2352-5G
Diphenoxymethane ≥98.0% (par GC)
Diphenoxymethane


Formule: C₁₃H₁₂O₂
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00191642
Numéro CAS: 4442-41-5
EINECS: 224-669-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524a5a73abd7960ae058f5bd58df0c5b7efd48ca&vid=524a5a73abd7960ae058f5bd58df0c5b7efd48ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité