Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylidenecyclopentane ≥90%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B20209.06EA 149 EUR InStock
B20209.06
Ethylidenecyclopentane ≥90%
Ethylidenecyclopentane


Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019319
Numéro CAS: 2146-37-4
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité