2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1742-1G T1742-5G
TCIAT1742-1GEA 150 EUR InStock
TCIAT1742-1G TCIAT1742-5G
2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Trimethylstannyl)pyridine
Formule: C₈H₁₃NSn
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631312
Numéro CAS: 13737-05-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89e1d4e9f2b601109be8ab0df9fada9dab02fe55&vid=89e1d4e9f2b601109be8ab0df9fada9dab02fe55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité