4-(Trimethylstannyl)pyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1928-1G T1928-5G
TCIAT1928-1GEA 174 EUR InStock
TCIAT1928-1G TCIAT1928-5G
4-(Trimethylstannyl)pyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Trimethylstannyl)pyridine
Formule: C₈H₁₃NSn
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03844808
Numéro CAS: 59020-06-3
ONU: 2788
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4bde0e79b6c7a49f8cbbba4c41658a456938f3f&vid=d4bde0e79b6c7a49f8cbbba4c41658a456938f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité