(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51984.03EA 481 EUR InStock
H51984.03 H51984.MD
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320859
Numéro CAS: 161024-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité