3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19802.03EA 88.1 EUR InStock
L19802.03
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD02090695
Numéro CAS: 14676-01-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité