6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B0842-1G B0842-100MG B0842-5G
TCIAB0842-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB0842-1G TCIAB0842-100MG TCIAB0842-5G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Numéro MDL: MFCD00059776
Numéro CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba3e1a54a746fe9889684e324bd11bea59c2fa12&vid=ba3e1a54a746fe9889684e324bd11bea59c2fa12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité