5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
B2138-1G B2138-25G B2138-5G
TCIAB2138-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB2138-1G TCIAB2138-25G TCIAB2138-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01740554
Numéro CAS: 1762-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&vid=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité