1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration) agent acylant
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
H0467-25G H0467-5G
TCIAH0467-25GEA 426 EUR InStock
TCIAH0467-25G TCIAH0467-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration) agent acylant
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Formule: C₇H₃F₇N₂O
MW: 264,10 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014503
Numéro CAS: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed3a1870d875fece25cf7f52104650269347d27&vid=3fb7b172aefd86b3a205c2a5baeaee27b306c080&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité