4-Iodo-1-tritylimidazole
Synonyms: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
019056-1G 019056-5G
FLUO019056-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019056-1G FLUO019056-5G
4-Iodo-1-tritylimidazole
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formule: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179542
Numéro CAS: 96797-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité