(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H57185.03 H57185.06
H57185.03EA 60.5 EUR InStock
H57185.03 H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 37675-18-6 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4700 Optical Rotation: +1.5° (neat) MDL No.: MFCD00792499
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Densité: 1.043
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792499
Numéro CAS: 37675-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité