Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
189580050 189580250
ACRO189580050EA 50.7 EUR InStock
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Densité: 1.006 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005980
Numéro CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité