Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-piperidinecarboxylate

Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate

046387-25G 046387-5G
FLUO046387-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046387-25G FLUO046387-5G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Ethyl-2-piperidinecarboxylate


Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005980
Numéro CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité