Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0584-25G E0584-5G
TCIAE0584-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAE0584-25G TCIAE0584-5G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00005991
Numéro CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&vid=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité