Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61754.14EA 54.4 EUR InStock
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C
Densité: 1,06
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190578
Numéro CAS: 2971-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité