Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2075-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM2075-25G TCIAM2075-5G
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00190578
Numéro CAS: 2971-79-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/31/28988031.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité