3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23734.03 B23734.06
B23734.03EA 77.4 EUR InStock
B23734.03 B23734.06
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 96% CAS No.: 369-68-6 Molecular Formula: C7H6F3NS Formula Weight: 193.19 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Boiling Point: 221-224° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00190130
Formule: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Point d'ébullition: 221…224 °C
Densité: 1.348
Point d'éclair: 103 °C (218 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190130
Numéro CAS: 369-68-6
EINECS: 206-722-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité