2,5-Dimethylpyrrole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
116750050 116750250
ACRO116750050EA 38.7 EUR InStock
ACRO116750050 ACRO116750250
2,5-Dimethylpyrrole 97%
2,5-Dimethylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 165 °C (740 mmHg)
Densité: 0.935 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005223
Numéro CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité