3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
C1914-5G C1914-1G
TCIAC1914-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC1914-5G TCIAC1914-1G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00101764
Numéro CAS: 7686-77-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&vid=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité