Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Picolinoyl chloride hydrochloride

Synonyms: Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride

166500-25G 166500-5G
FLUO166500-25GEA 0 EUR InStock
FLUO166500-25G FLUO166500-5G
Picolinoyl chloride hydrochloride
Picolinoyl chloride hydrochloride


Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060193
Numéro CAS: 39901-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité