Picolinoyl chloride hydrochloride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
P0619-25G P0619-5G
TCIAP0619-25GEA 295 EUR InStock
TCIAP0619-25G TCIAP0619-5G
Picolinoyl chloride hydrochloride ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Picolinoyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060193
Numéro CAS: 39901-94-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9291f06a4599e1bc066d246ce693198d994442d9&vid=9291f06a4599e1bc066d246ce693198d994442d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité