Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60795.03EA 74.9 EUR InStock
H60795.03
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque ≥90%, tech.
Acide 2-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074899
Numéro CAS: 573-54-6
EINECS: 209-356-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité