4-Bromo-o-anisidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-méthoxyaniline2-Méthoxy-4-bromoaniline
H61454.06EA 172 EUR InStock
H61454.06 H61454.03
4-Bromo-o-anisidine ≥98%
4-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01204266
Numéro CAS: 59557-91-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité