1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
H61321.06 H61321.14
H61321.06EA 57 EUR InStock
H61321.06 H61321.14
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène 95%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00129963
Numéro CAS: 3107-19-5
EINECS: 221-466-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité