N,N'-Méthylènediacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI
Attention
M0506-25G M0506-100G
TCIAM0506-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM0506-25G TCIAM0506-100G
N,N'-Méthylènediacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3,33 hPa)
Point de fusion: 300°C
Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4232043968ccd7e8d5a6bfe98ab5792411bc93a&vid=2380544e8ab2d933661962bf6fa8f39881973a93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité