Acide 4-hydroxy-o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60810.09EA 257 EUR InStock
H60810.09
Acide 4-hydroxy-o-toluique ≥98%
Acide 4-hydroxy-o-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02182261
Numéro CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité