2,3,4,5-Tétrafluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61417.03 H61417.06
H61417.03EA 67.5 EUR InStock
H61417.03 H61417.06
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline ≥98%
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 5580-80-3 Molecular Formula: C6H3F4N Formula Weight: 165.09 Flash Point: 79°(174°F) Physical Form: Powder Melting Point: 27-29° Boiling Point: 78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025153
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C
Point de fusion: 27…29 °C
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025153
Numéro CAS: 5580-80-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité