Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour PO₄
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalateBasic Green 4N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate
TCIAA5100-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA5100-1G
Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour PO₄
Vert malachite oxalate
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Point de fusion: ∼159 °C
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/74/28932074.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 % (after drying)
Lambda max. 615.0 to 619.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,800 (H2O, 615.0 to 619.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité