3-Méthoxypyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2304-5G M2304-1G
TCIAM2304-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2304-5G TCIAM2304-1G
3-Méthoxypyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00673022
Numéro CAS: 7295-76-3
EINECS: 230-730-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f8955d6b22d290690147bfa0375ae8ed7d4d1b&vid=b0f8955d6b22d290690147bfa0375ae8ed7d4d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité