HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
H0396-25G H0396-500G
TCIAH0396-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0396-25G TCIAH0396-500G
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 14,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&vid=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.25 (1mol/L, H2O, 250nm)
Absorbance2 max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Absorbance3 max. 0.10 (1mol/L、H2O、320nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité